Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 120 tests | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 720,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
Test na obecność manganu, colorimetric, 0.03-0.5 mg/L (Mn), for use with MCOLORTEST®
specific analyte(s)
manganese
Quality Level
measuring range
0.03-0.5 mg/L (Mn)
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Może być stosowany np. w przypadku
- Wody gruntowe i powierzchniowe, woda morska
- Woda pitna i mineralna
- Woda źródlana i studzienna
- Kotły i woda zasilająca kotły, woda chłodząca
- Ścieki
- Ścieki galwaniczne
- Roztwory składników odżywczych do nawożenia
- Gleby po odpowiedniej obróbce wstępnej próbki
Metoda
W roztworze alkalicznym jony manganu(II) reagują z oksymem, tworząc czerwono-brązowy kompleks. Stężenie manganu jest mierzone półilościowo poprzez wizualne porównanie koloru roztworu pomiarowego z kolorowymi polami karty kolorów. Wyjątkowy blask nadruku i jego delikatna gradacja kolorów pozwalają na precyzyjne analizy, nawet w dolnym końcu zakresu stężeń.
Dzięki długim probówkom możliwe jest pokrycie szerokiego zakresu pomiarowego.
Używając opakowania uzupełniającego 1.18460 zawierającego wszystkie odczynniki, oryginalny zestaw testowy może być używany przez bardzo długi czas, co czyni go szczególnie ekonomicznym i ekologicznym systemem.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| specific analyte(s) manganese | specific analyte(s) manganese | specific analyte(s) manganese | specific analyte(s) manganese |
| detection method colorimetric | detection method photometric (PAN) | detection method colorimetric | detection method photometric (Formaldioxime) |
| compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| measuring range 0.03-0.5 mg/L (Mn) | measuring range 0.005-2.00 mg/L (Mn) | measuring range 0.3-10 mg/L (Mn) | measuring range 0.010-10.00 mg/L (Mn) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test na obecność manganu
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system, spleen
wgk
WGK 3
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1144060001 | 04022536154763 |