Kluczowe dokumenty
1.14768
Supelco
Manganese Test Kit, colorimetric
0.3-10 mg/L (Mn), MQuant®
Synonim(y):
Zestaw do wizualnego badania manganu
Wybierz wielkość
120 TESTS
1190,00 zł
1190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
120 TESTS
1190,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
1190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Nazwa produktu
Test na obecność manganu, colorimetric, 0.3-10 mg/L (Mn), for use with MCOLORTEST®
specyficzne anality
manganese
Poziom jakości
zakres pomiaru
0.3-10 mg/L (Mn)
kompatybilność
for use with MCOLORTEST®
metoda wykrywania
colorimetric
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Test MQuant® Manganese (formalnie MColortest®) mierzy dwuwartościowy mangan w postaci rozpuszczonej.
Test może być stosowany w
  • Wody gruntowe i powierzchniowe, woda morska
  • Woda pitna i mineralna
  • Woda źródlana i studzienna
  • Kotły i woda zasilająca kotły, woda chłodząca
  • Ścieki i ścieki galwaniczne
  • Roztwory składników odżywczych do nawożenia
  • Gleby po odpowiedniej obróbce wstępnej próbki
Metoda
W roztworze alkalicznym jony manganu(II) reagują z oksymem, tworząc czerwono-brązowy kompleks. Stężenie manganu jest mierzone półilościowo poprzez wizualne porównanie koloru roztworu pomiarowego z kolorowymi polami kolorowego dysku. Test ocenia reakcję barwną w oparciu o metodę światła przechodzącego. Dzięki temu nawet mętne i zabarwione próbki wody mogą być analizowane bez dalszego przygotowania.
Kolorowy dysk jest wykonany z bardzo trwałego, odpornego na światło tworzywa sztucznego, dzięki czemu nadaje się do obszarów przemysłowych i środowisk wilgotnych.
Używając opakowania uzupełniającego 1.18460 zawierającego wszystkie odczynniki, oryginalny zestaw testowy może być używany przez bardzo długi czas, co czyni go szczególnie ekonomicznym i ekologicznym systemem.
Method: colorimetric with color-disk comparator 0.3 - 0.7 - 1.3 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 10 mg/l Mn MColortest®
Zastosowanie
  • Unieruchomiony kompleks Schiffa z zasadą Mn jako hybrydowy nanokatalizator magnetyczny do zielonej syntezy biologicznie aktywnych [4,3-d]pirydo[1,2-a]pirymidyn-6-onów...: Niniejsze badanie podkreśla zastosowanie kompleksu manganu jako nanokatalizatora w zielonej chemii. Test manganowy ma kluczowe znaczenie dla weryfikacji aktywności i stabilności katalizatora, zapewniając wydajną syntezę związków docelowych (Bodaghifard et al., 2024).
  • Detoksykacja pozostałości po fermentacji wankomycyny poprzez obróbkę hydrotermalną i pirolizę: Analiza chemiczna i testy toksyczności..: Badania te dotyczą detoksykacji pozostałości po fermentacji, wykorzystując testy manganu do oceny składu chemicznego pozostałości i potencjalnego wpływu na środowisko. Test manganu dostarcza istotnych danych do optymalizacji procesów oczyszczania (Zhang et al., 2024).
  • Małocząsteczkowe sondy fluorescencyjne do wykrywania metali biologicznych aktywnych redoks w oparciu o wiązanie i aktywność...: W niniejszym przeglądzie omówiono zaawansowane sondy do wykrywania metali aktywnych redoks, takich jak mangan, w układach biologicznych. Test manganu ma kluczowe znaczenie dla walidacji czułości i specyficzności tych sond, przyczyniając się do postępu w wykrywaniu jonów metali (Grover et al., 2024).
  • Związki metali i mieszanin metali z homeostazą glukozy: Połączone badanie bibliometryczne i epidemiologiczne ..: W niniejszym badaniu zbadano korelację między narażeniem na metale a metabolizmem glukozy. Test manganowy jest stosowany do ilościowego oznaczania poziomów manganu w próbkach biologicznych, pomagając w identyfikacji potencjalnych zagrożeń dla zdrowia (Li et al., 2024).
Informacje prawne
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system, spleen
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3