Przejdź do
1.14404
Iron Test Kit, colorimetric
0.25-15 mg/L (Fe), MQuant®
Synonim(y):
Wizualny zestaw testowy żelaza
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
300 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
761,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
761,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test żelaza, colorimetric, 0.25-15 mg/L (Fe), for use with MCOLORTEST®
specific analyte(s)
iron
Quality Level
measuring range
0.25-15 mg/L (Fe)
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda: kolorymetryczna z kartą kolorów i blokiem porównawczym z krótkimi probówkami 0,25 - 0,5 - 1,0 - 2,0 - 3,0 - 5,0 - 7,5 - 10 - 15 mg/l Fe MQuant®
Test MQuant® Iron (formalnie MColortest®) mierzy żelazo dwu- i trójwartościowe w postaci rozpuszczonej, jak również świeży koloidalny wodorotlenek żelaza(III) w
.
  • Wody gruntowe i powierzchniowe, woda morska
  • Woda pitna i mineralna
  • Wody z akwakultury
  • Woda zasilająca kotły i bojlery, woda chłodząca
  • Woda przemysłowa
  • Ścieki i woda przesiąkająca
  • Żywność po odpowiedniej obróbce wstępnej próbki
Metoda
Wszystkie jony żelaza są redukowane do jonów żelaza(II) przez bufor tioglikolanowy. Reagują one z 1,10-fenantroliną, tworząc czerwony kompleks. Stężenie żelaza jest mierzone półilościowo poprzez wizualne porównanie koloru roztworu pomiarowego z kolorowymi polami karty kolorów. Wyjątkowy blask nadruku i jego delikatna gradacja kolorów umożliwiają precyzyjne analizy, nawet w dolnym końcu zakresu stężeń.
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.144031.144381.11136
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
specific analyte(s)
iron
specific analyte(s)
iron
specific analyte(s)
iron
specific analyte(s)
iron
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
measuring range
0.25-15 mg/L (Fe)
measuring range
0.01-0.20 mg/L (Fe)
measuring range
0.2-2.5 mg/L (Fe)
measuring range
0.1-50 mg/L (Fe)
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test żelaza
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
114404000104022536154756