Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 200 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 918,00 zł |
Informacje o tej pozycji
918,00 zł
Nazwa produktu
Test żelaza, colorimetric, 0.1-50 mg/L (Fe), for use with MCOLORTEST®
specific analyte(s)
iron
Quality Level
measuring range
0.1-50 mg/L (Fe)
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
.
- Wody gruntowe i powierzchniowe
- Wody z akwakultury
- Woda pitna i mineralna
- Woda przemysłowa
- Ścieki i woda przesiąkająca
- Woda zasilająca kotły i bojlery, woda chłodząca
- Żywność (np. wino) po odpowiedniej obróbce wstępnej próbki.
Zalecamy go również jako test wstępny do oznaczania tlenu za pomocą MQuant® Oxygen 1.11107 w celu sprawdzenia, czy w próbce nie występują zakłócenia żelaza.
Ten test ocenia reakcję barwną w oparciu o metodę światła przechodzącego. Dlatego nawet mętne i kolorowe próbki wody mogą być analizowane bez dalszego przygotowania. Naczynie dopasowujące kolor jest wykonane z bardzo trwałego, odpornego na światło tworzywa sztucznego, dzięki czemu nadaje się do obszarów przemysłowych i środowisk wilgotnych.
Metoda
Wszystkie jony żelaza są redukowane do jonów żelaza(II) przez chlorek hydroksyloamoniowy. W buforowanym środowisku reagują one z 2,2'-bipirydyną, tworząc czerwony kompleks. Stężenie żelaza jest mierzone półilościowo poprzez wizualne porównanie koloru roztworu pomiarowego ze strefami koloru naczynia dopasowującego kolor.
Bez dodatku chlorku hydroksyloamoniowego (odczynnik Fe-1), test mierzy tylko żelazo(II).
Używając opakowania uzupełniającego 1.08023 zawierającego wszystkie odczynniki, oryginalny zestaw testowy może być używany przez bardzo długi czas, co czyni go szczególnie ekonomicznym i ekologicznym systemem.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| specific analyte(s) iron | specific analyte(s) iron | specific analyte(s) iron | specific analyte(s) iron |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MQUANT® | compatibility for use with MQUANT® | compatibility for use with MCOLORTEST® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| measuring range 0.1-50 mg/L (Fe) | measuring range 0.1-5 mg/L (Fe) | measuring range 0.01-0.20 mg/L (Fe) | measuring range 0.2-2.5 mg/L (Fe) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test żelaza
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
wgk
WGK 3
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1111360001 | 04022536130460 |