Przejdź do
1.14394
Sulfite Cell Test, photometric
photometric, 1.0-20.0 mg/L (SO32-), Spectroquant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
632,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
632,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test komórek siarczynowych, photometric, 1.0-20.0 mg/L (SO32-), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 25 tests
specific analyte(s)
sulfite
measuring range
1.0-20.0 mg/L (SO32-)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
beverage testing
boiler and cooling water
food testing
mineral water
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100, for use with Spectroquant® Prove 300, for use with Spectroquant® Prove 600
detection method
photometric (Ellman’s reagent)
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda: Fotometryczna, 1,0 - 20,0 mg/L (SO32-), Spectroquant®
Ten test Spectroquant® Sulfite umożliwia dokładną kwantyfikację jonów siarczynowych w różnych wodach. W roztworze obojętnym jony siarczynowe reagują z kwasem 2,2'-dinitro-5,5'-ditiodibenzoesowym (odczynnik Ellmana), tworząc organiczny tiosiarczan. Reakcja ta powoduje uwolnienie tiolu, który jest oznaczany fotometrycznie. Wszystkie nasze zestawy testów komórkowych i odczynników są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metod i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji. Testy komórkowe Spectroquant® są dostarczane z wstępnie napełnionymi okrągłymi komórkami o średnicy 16 mm, a także wszystkimi wymaganymi odczynnikami do przeprowadzenia analizy zgodnie z procedurą opisaną w dołączonej ulotce z instrukcjami.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.006171.145641.14548
detection method
photometric (Ellman’s reagent)
detection method
photometric (Barium sulfate, turbidimetric)
detection method
photometric (Barium sulfate, turbidimetric)
detection method
photometric (Barium sulfate, turbidimetric)
specific analyte(s)
sulfite
specific analyte(s)
sulfate
specific analyte(s)
sulfate
specific analyte(s)
sulfate
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
measuring range
1.0-20.0 mg/L (SO32-)
measuring range
50-500 mg/L (SO42-)
measuring range
100-1000 mg/L (SO42-)
measuring range
5-250 mg/L (SO42-)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100, for use with Spectroquant® Prove 600, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
product line
Spectroquant®
product line
Spectroquant®
product line
Spectroquant®
product line
Spectroquant®
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
pictograms
Health hazardExclamation mark
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Preparation of a standard solution for Sulfite
Produkty
Complete wastewater testing solutions for every treatment stage with instruments, test kits, and standards to ensure compliant, reliable water analysis.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
114394000104022536154695