Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 608,00 zł |
Informacje o tej pozycji
608,00 zł
Nazwa produktu
Test komórek siarczanowych, photometric, 5-250 mg/L (SO42-), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 25 tests
specific analyte(s)
sulfate
measuring range
5-250 mg/L (SO42-)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
construction materials
drinking water
environmental
ground and surface water
mineral water
mining
power plants
seawater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Barium sulfate, turbidimetric)
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda jest analogiczna do EPA 375.4, APHA 4500-SO4 2- E i ASTM D516-11.
Spectroquant® Sulfate Cell Test umożliwia dokładne ilościowe oznaczenie zawartości siarczanów w próbkach wodnych.
Zastosowana metoda: Jony siarczanowe reagują z jonami baru tworząc lekko rozpuszczalny siarczan baru. Powstałe zmętnienie jest mierzone fotometrycznie (metoda turbidymetryczna).
Testy komórkowe Spectroquant® są dostarczane z fabrycznie napełnionymi okrągłymi kuwetami 16 mm i wszystkimi wymaganymi odczynnikami do przeprowadzenia analizy zgodnie z dostarczoną instrukcją.
Wszystkie zestawy testów komórkowych i odczynników Spectroquant® są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metody i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description photometric, 5-250 mg/L (SO42-), Spectroquant® | description photometric, 50-500 mg/L (SO42-), Spectroquant® | description photometric, 100-1000 mg/L (SO42-), Spectroquant® | description photometric, 1.0-20.0 mg/L (SO32-), Spectroquant® |
| specific analyte(s) sulfate | specific analyte(s) sulfate | specific analyte(s) sulfate | specific analyte(s) sulfite |
| detection method photometric (Barium sulfate, turbidimetric) | detection method photometric (Barium sulfate, turbidimetric) | detection method photometric (Barium sulfate, turbidimetric) | detection method photometric (Ellman’s reagent) |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable |
| measuring range 5-250 mg/L (SO42-) | measuring range 50-500 mg/L (SO42-) | measuring range 100-1000 mg/L (SO42-) | measuring range 1.0-20.0 mg/L (SO32-) |
| compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100, for use with Spectroquant® Prove 300, for use with Spectroquant® Prove 600 |
| product line Spectroquant® | product line Spectroquant® | product line Spectroquant® | product line Spectroquant® |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test komórek siarczanowych
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
hcodes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?