Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Przewidywany termin wysyłki27 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 144,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Quality Segment
form
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
technique(s)
microbe id | staining: suitable
pH
2.3 (20 °C in H2O)
density
1.16 g/cm3 at 20 °C
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
Analysis Note
Yeasts / Moulds: blue
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable |
| application(s) clinical testing | application(s) clinical testing | application(s) clinical testing | application(s) clinical testing |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lactophenol blue solution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
target_organs
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
supp_hazards
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
Powiązane treści
Przegląd nauki i praktyki bakteriologii w diagnostyce klinicznej. Dowiedz się więcej o zastosowaniu standardowych i specjalnych barwników do analizy mikroskopowej.
An overview of the science and practice of bacteriology in clinical diagnostics. Learn more about the application of standard and special stains for microscopic analysis.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1137410100 | 04022536151250 |