Przejdź do
1.13353
Octan etylu
Synonim(y):
Etanian etylu, ester octowy, ester etylowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.05
UNSPSC Code:
12352108
Assay:
≥99.8% n-heptane basis (GC)
Bp:
77 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
97 hPa ( 20 °C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
97 hPa ( 20 °C)
Quality Level
description
for preparative liquid chromatography
product line
Prepsolv
assay
≥99.8% n-heptane basis (GC)
form
liquid
autoignition temp.
460 °C
potency
5620 mg/kg LD50, oral (rat), >18000 mg/kg LD50, skin (rabbit)
expl. lim.
2.1-11.5 % (v/v)
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.05% Water
evapn. residue
≤5.0 mg/L
transmittance
270 nm, ≥50%, 300 nm, ≥98%
bp
77 °C/1013 hPa
mp
-83 °C
transition temp
flash point -4 °C
solubility
85.3 g/L
density
0.9 g/cm3 at 20 °C
suitability
suitable for chromatography
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-25°C
General description
Rozpuszczalniki PrepSolv są dostosowane do wymagań preparatywnej HPLC, aby ułatwić skalowanie od separacji analitycznej do preparatywnej. Dzięki bardzo niskiej pozostałości po odparowaniu (< 1 mg/l) i niskiej zawartości wody zapewniają optymalną ochronę kolumn.
do chromatografii preparatywnej Prepsolv
Preparation Note
Produkt przefiltrowany przez filtr 0,2 μm
Przechowywać w temperaturze od +2°C do +25°C.
Analysis Note
Czystość (GC):≥ 99,8 %
Tożsamość (IR):zgodna
Pozostałość po odparowaniu:≤ 5,0 mg/l
Woda:≤ 0,05 %
Kwasowość:≤ 0.0002 meq/g
Zasadowość:≤ 0,0002 meq/g
Transmisja (przy 270 nm):≥ 50 %
Transmisja (od 300 nm):≥ 98 %
Filtrowane przez filtr 0,2 μm
Legal Information
PREPSOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.008681.007891.03649
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
≥99.8% n-heptane basis (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
PFAS testing
application(s)
-
application(s)
-
solubility
85.3 g/L
solubility
-
solubility
85.3 g/L
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
77 °C/1013 hPa
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Octan etylu
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
24.8 °F
flash_point_c
-4 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
113353903004022536724584