Documentos
1.13353
Supelco
Ethyl acetate
Sinônimo(s):
Ethyl ethanoate, Acetic ester, Ethyl ester
About This Item
Código UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.05
grau
for chromatography
for preparative HPLC
for preparative liquid chromatography
Nível de qualidade
pressão de vapor
97 hPa ( 20 °C)
linha de produto
Prepsolv
Ensaio
≥99.8% n-heptane basis (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
460 °C
potência
5620 mg/kg LD50, oral (rat)
>18000 mg/kg LD50, skin (rabbit)
Lim. expl.
2.1-11.5 % (v/v)
Impurezas
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
resíduo de evaporação
≤5.0 mg/L
transmitância
270 nm, ≥50%
300 nm, ≥98%
pb
77 °C/1013 hPa
pf
-83 °C
temperatura de transição
flash point -4 °C
solubilidade
85.3 g/L
densidade
0.9 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
food and beverages
pharmaceutical
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-25°C
Descrição geral
PrepSolv solvents are tailored to the requirements of preparative HPLC to facilitate scale-up from analytical to preparative separations. With their extremely low evaporation residue (< 1 mg/l) and low water content, they ensure optimal protection for columns.
for preparative chromatography Prepsolv
Nota de preparo
Product filtered through a 0.2 μm filter
Armazenamento e estabilidade
Store at +2°C to +25°C.
Nota de análise
Purity (GC):≥ 99.8 %
Identity (IR):conforms
Evaporation residue:≤ 5.0 mg/l
Water:≤ 0.05 %
Acidity:≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity:≤ 0.0002 meq/g
Transmission (at 270 nm):≥ 50 %
Transmission (from 300 nm):≥ 98 %
Filtered by 0.2 μm filter
Informações legais
PREPSOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
24.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
-4 °C