1.03649
Acetato de etila
hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
Sinônimo(s):
EtOAc
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3 (20 °C, vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
73 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
LiChrosolv®
Ensaio
≥99.8% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
801 °F
Lim. expl.
2.2-11.5 %, 38 °F
técnica(s)
LC/MS: suitable
Impurezas
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
≤10 ppb Al (Aluminium)
≤10 ppb Ca (Calcium)
≤10 ppb Fe (Iron)
≤10 ppb Mg (Magnesium)
≤5 ppb K (Potassium)
≤50 ppb Na (Sodium)
resíduo de evaporação
≤2.0 mg/L
transmitância
260 nm, ≥50%
265 nm, ≥80%
270 nm, ≥98%
índice de refração
n20/D 1.3720 (lit.)
pb
76.5-77.5 °C (lit.)
pf
−84 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point -4 °C
densidade
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
chave InChI
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Características e benefícios
- no ghost peaks
- full reproducibility
- extends the lifetime of columns
- optimized and tested for LC-MS applications
- minimal background ion suppression
- reduced risk of contamination
- less exposure to hazardous chemicals
Nota de preparo
Nota de análise
Identity (IR): conforms
Evaporation residue: ≤ 2.0 mg/l
Water: ≤ 0.05 %
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Al (Aluminium): ≤ 10 ppb
Ca (Calcium): ≤ 10 ppb
Fe (Iron): ≤ 10 ppb
K (Potassium): ≤ 5 ppb
Mg (Magnesium): ≤ 10 ppb
Na (Sodium): ≤ 50 ppb
Transmission (at 260 nm): ≥ 50 %
Transmission (at 265 nm): ≥ 80 %
Transmission (from 270 nm): ≥ 98 %
Suitable for LC-MS; Intensity of background mass peak based on reserpine(APCI/ESI positive): ≤ 2 ppb
Suitable for LC-MS; Intensity of background mass peak based on reserpine(APCI/ESI negative): ≤ 20 ppb
Filtered by 0.2 μm filter.
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
24.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
-4 °C