Przejdź do
1.13312
MULTIRACK
for use with CULTURA mini incubator
Synonim(y):
Posiadacz
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 unit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
513,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.14
UNSPSC Code:
41104424
513,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of (1 unit)
application(s)
food and beverages
sample preparation
compatibility
for use with CULTURA mini incubator
storage temp.
15-25°C
General description
Multirack to akcesorium, które może być używane z mini inkubatorem CULTURA. Multirack pomaga w uporządkowanym umieszczaniu próbek testowych w minikubatorze. Mini inkubator służy do inkubacji próbek o niewielkich rozmiarach, takich jak płytki Petriego lub szkiełka kontaktowe.
Application
Multirack to mini inkubator CULTURA używany do inkubacji szkiełek kontaktowych i innych mniejszych próbek.
Other Notes
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.155331.13311SYMBRACK2
compatibility
for use with CULTURA mini incubator
compatibility
-
compatibility
for use with incubator
compatibility
for use with Steritest® NEO Devices, for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01), for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01), for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01), for use with Steritest® Symbio Pump, standard for VHP (Autoclavable)
packaging
pkg of (1 unit)
packaging
pkg of (1 unit)
packaging
-
packaging
pkg of 1 kit
storage temp.
15-25°C
storage temp.
room temp
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
application(s)
food and beverages
sample preparation
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
pharmaceutical
sample preparation
sterility testing
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
113312000104022536148106