Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 unit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2980,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.14
UNSPSC Code:
42281526
2980,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdescription
For use with MULTIRACK (1.13312)
packaging
pkg of (1 unit)
application(s)
food and beverages
storage temp.
room temp
General description
Mini inkubator CULTURA umożliwia łatwą inkubację próbek mikrobiologicznych, takich jak szkiełka kontaktowe Envirocheck™, szkiełka zanurzeniowe i Petridishes. Zapewnia elastyczne środowisko pracy poprzez zmniejszenie niezbędnej przestrzeni roboczej. Zapewnia tacę z otworami gotową na probówki Envirocheck™ Contact. Jest wytrzymała, łatwa do czyszczenia i pozwala na różne temperatury inkubacji.
Application
Mini inkubator CULTURA służy do inkubacji szkiełek kontaktowych i zanurzeniowych, a także zwykłych płytek Petriego do wykrywania bakterii, grzybów i drożdży. Inkubator może być stosowany do monitorowania wody pitnej, wody technologicznej i basenowej, chłodziwa, smarów i płynów przemysłowych, w bakteriologii żywności i kontroli higieny, a także w diagnostyce medycznej i stomatologicznej.
Features and Benefits
- System stołowy
- Lekki
Legal Information
ENVIROCHECK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?