Przejdź do
1.12422
N-acetylo-L-cysteina
for biochemistry
Synonim(y):
Kwas 2-acetamido-3-merkaptopropionowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
223,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
572,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9NO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.19
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
210-498-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
223,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
solid
potency
5050 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1.5-2.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
110.4 °C
solubility
179.5 g/L
density
1.48 g/cm3 at 20 °C
bulk density
730 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
SCC(NC(=O)C)C(=O)O
InChI
1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)
InChI key
PWKSKIMOESPYIA-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Opracowanie i charakterystyka suszonej rozpyłowo, wziewnej trójskładnikowej kombinacji do leczenia zakażeń biofilmem Pseudomonas aeruginosa w mukowiscydozie: W niniejszym badaniu przedstawiono nowatorskie zastosowanie N-acetylo-L-cysteiny w postaci aerozolu przeznaczonej do leczenia zakażeń biofilmem Pseudomonas aeruginosa u pacjentów z mukowiscydozą, podkreślając jej potencjał w zakresie poprawy czynności płuc i zmniejszenia kolonizacji bakteryjnej (Alhajj et al., 2024).
  • Emetyna indukuje stres oksydacyjny, różnicowanie komórek i hamowanie NF-κB, hamując komórki macierzyste/progenitorowe AML: Badania wskazują, że N-acetylo-L-cysteina, jako część terapii skojarzonej, wzmacnia odpowiedź na stres oksydacyjny w ostrej białaczce szpikowej, zapewniając strategię terapeutyczną ukierunkowaną na komórki macierzyste białaczki (Silva et al., 2024).
  • Leczenie N-acetylocysteiną w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP) i przewlekłym zapaleniu oskrzeli / pre-POChP: odrębne metaanalizy: Ta metaanaliza ujawnia skuteczność N-acetylo-L-cysteiny w zmniejszaniu zaostrzeń i poprawie obrony antyoksydacyjnej w POChP i przewlekłym zapaleniu oskrzeli, sugerując znaczące korzyści terapeutyczne w leczeniu chorób układu oddechowego (Papi et al., 2024).
  • Nanocząsteczki magnetyczne modyfikowane kwasem garbnikowym i N-acetylocysteiną-chitozanem zmniejszają stres oksydacyjny wątroby u szczurów z prediabetozą: N-acetylo-L-cysteina, stosowana w modyfikacji nanocząstek magnetycznych, wykazuje obiecujące wyniki w zmniejszaniu stresu oksydacyjnego i uszkodzeń wątroby w modelu szczurów przedcukrzycowych, podkreślając jej potencjał w terapiach zapobiegawczych (Świętek et al., 2024).
  • Uszkodzenie rogówki wywołane tlenkiem fenyloarsyny wiąże się ze stresem oksydacyjnym, w którym pośredniczy niesfałdowana odpowiedź białkowa i śmierć komórek ferroptotycznych: Amelioracja przez NAC: Badania te przedstawiają rolę N-acetylo-L-cysteiny w łagodzeniu stresu oksydacyjnego i ferroptozie w komórkach rogówki, zapewniając wgląd w jej działanie ochronne przed uszkodzeniami oczu wywołanymi chemikaliami (Kandhari i in., 2023).
Analysis Note
Oznaczenie (jodometryczne): ≥ 99,0 %
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Wygląd: biały do prawie białego, krystaliczny proszek lub bezbarwne kryształy
Wygląd roztworu (1 mol/l, woda): klarowny i bezbarwny
Spec. rotacja (α 20/D, 50 g/l, bufor pH 7,0): +21,0 do +27,0
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,001 %
NH₄ (amon): ≤ 0,01 %
L-cysteina (HPLC): ≤ 0,02 %
Inne substancje ninhydrynowe: ≤ 0,1 %
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
106425A9165PHR1098
form
solid
form
solid
form
powder
form
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
179.5 g/L
solubility
water: 50 mg/mL
solubility
H2O: 100 mg/mL (with heating)
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
mp
110.4 °C
mp
-
mp
106-108 °C (lit.)
mp
106-108 °C (lit.)
density
1.48 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-acetylo-L-cysteina
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
112422100004022536142609
112422010004022536142593
112422901004022536732763
112422002504022536142586