Przejdź do
1.12292
1-oktanosulfonian sodu
for surfactant tests
Synonim(y):
Sodium 1-octanesulfonate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
2 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
369,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
515,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1510,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H17NaO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.27
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
226-195-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
369,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
pH
5.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
>300 °C
bulk density
345 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCCCCC
InChI
1S/C8H18O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
InChI key
HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Ulepszenie metody oznaczania tabletek akarbozy za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem diodowym: Badanie to ulepsza metodologię HPLC z wykorzystaniem 1-oktanosulfonianu sodu do analizy tabletek akarbozy, podkreślając poprawę dokładności i niezawodności w testach farmaceutycznych (S XU, 2017).
  • Jednoczesne oznaczanie fangchinoliny i tetrandryny w Qi-Fang-Xi-Bi-granulkach metodą RP-HPLC: Wykazano przydatność 1-oktanosulfonianu sodu w poprawie rozdziału chromatograficznego tradycyjnych chińskich składników leczniczych, zapewniając podstawę do lepszej kontroli jakości w medycynie ziołowej (XG Lu et al., 2015).
  • Zastosowanie achiralno-chiralnej dwuwymiarowej HPLC do rozdzielania enancjomerów fenyloalaniny i tryptofanu: Zastosowanie 1-oktanosulfonianu sodu ułatwiło enancjoselektywny rozdział aminokwasów, co ma kluczowe znaczenie dla analizy farmaceutycznej suplementów diety (A Lomenova i in., 2021).
Analysis Note
Oznaczenie (alkacymetryczne, obliczone na wysuszonej substancji): ≥ 99,0 %
Tożsamość (spektrum IR): zgodne
pH (100 g/l, woda): 5.8 - 7.5
Test TLC: zgodny
Strata przy suszeniu (120 °C; 4h; próżnia): ≤ 2.0 %
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
748858.1866274884
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
sheet
form
powder
form
sheet
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
pH
5.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
-
pH
5.5-6.5 (50 g/L in H2O)
pH
-
mp
>300 °C
mp
≥300 °C (lit.)
mp
264-266 °C
mp
≥300 °C (lit.)
bulk density
345 kg/m3
bulk density
-
bulk density
1000 kg/m3
bulk density
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
112292000204027269278670
112292000504022536141459
112292002504027269077044