Przejdź do
1.12196
Ind
granular 99+
Synonim(y):
Indium
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
In
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.82
UNSPSC Code:
12141719
EC Index Number:
231-180-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Quality Level
form
solid
bp
2000 °C
density
7.31 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[In]
InChI
1S/In
InChI key
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Test (kompleksometryczny): ≥ 99,0 %
Rozmiar cząstek: około 2 - 8 mm
Tożsamość (ICP-OES): pomyślny wynik testu
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
277959326615326607
form
solid
form
powder
form
pieces
form
beads
density
7.31 g/cm3 at 20 °C
density
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
2000 °C
bp
-
bp
-
bp
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ind
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
112196010004022536140513