Przejdź do
326607
Indium
beads, diam. 2-5 mm, ≥99.9% trace metals basis
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
367,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1130,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
In
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.82
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141719
EC Number:
231-180-0
MDL number:
367,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥99.9% trace metals basis
form
beads
composition
In
reaction suitability
core: indium
resistivity
8.37 μΩ-cm
diam.
2-5 mm
mp
156.6 °C (lit.)
density
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
electroplating
SMILES string
[In]
InChI
1S/In
InChI key
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
264113326615357308
description
beads, diam. 2-5 mm, ≥99.9% trace metals basis
description
beads, diam. 2-5 mm, 99.999% trace metals basis
description
pieces, 99.99% trace metals basis
description
foil, thickness 0.1 mm, ≥99.995% trace metals basis
form
beads
form
beads
form
pieces
form
foil
assay
≥99.9% trace metals basis
assay
99.999% trace metals basis
assay
99.99% trace metals basis
assay
≥99.995% trace metals basis
density
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
156.6 °C (lit.)
mp
156.6 °C (lit.)
mp
156.6 °C (lit.)
mp
156.6 °C (lit.)
resistivity
8.37 μΩ-cm
resistivity
8.37 μΩ-cm
resistivity
8.37 μΩ-cm
resistivity
8.37 μΩ-cm
composition
In
composition
In
composition
-
composition
In
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Indium
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)