Przejdź do
1.12186
1,1,1,3,3,3-heksametylodisilazan
for gas chromatography
Synonim(y):
Bis(trimetylosililo)amina, HMDS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H19NSi2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.39
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
213-668-5
NACRES:
NA.05
MDL number:
Aby zapytać o ten produkt 1.12186, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
20 hPa ( 20 °C)
assay
≥98.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
325 °C
potency
847 mg/kg LD50, oral (Rat), 550 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.8-25.9 % (v/v)
kinematic viscosity
0.9 cSt(25 °C)
bp
126 °C/1013 mbar
mp
-82 °C
transition temp
flash point 15 °C
density
0.78 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C6H19NSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h7H,1-6H3
InChI key
FFUAGWLWBBFQJT-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Wygląd substancji (kolor): bezbarwna
Oznaczenie (GC, % powierzchni): ≥ 98,5 % (a/a)
Tożsamość (IR): pomyślny wynik testu
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,1,1,3,3,3-heksametylodisilazan
pictograms
FlameSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
52.5 °F - closed cup
flash_point_c
11.4 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
112186002504022536140414
112186010004022536140421