Przejdź do
1.12130
Bromek dimidu
for surfactant tests
Synonim(y):
Bromek 3,8-diamino-5-metylo-6-fenylofenantrydyniowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2630,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8380,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H18BrN3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
380.28
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
208-256-7
NACRES:
NA.24
MDL number:
2630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
solid
composition
dye content, ≥95% spectrophotometric assay
loss
≤5% loss on drying, 110°C
mp
242 °C
bulk density
380 kg/m3
λmax
523-528 nm in methanol
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Br.N1(C2=CC(=N)C=CC2=C3C(=C1c4ccccc4)C=C(C=C3)N)C
InChI
1S/C20H17N3.BrH/c1-23-19-12-15(22)8-10-17(19)16-9-7-14(21)11-18(16)20(23)13-5-3-2-4-6-13;/h2-12,22H,21H2,1H3;1H
InChI key
MQOKYEROIFEEBH-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Porównanie specyficzności par zasad trzech leków fenantrydynowych przy użyciu spektroskopii roztworu...: Niniejsze badanie ocenia specyficzność trzech leków fenantrydynowych, w tym bromku dimidium, w wiązaniu się z parami zasad DNA za pomocą technik spektroskopii roztworowej. Badania oferują znaczący wgląd w interakcje na poziomie molekularnym, dostarczając cennych informacji chemikom zaangażowanym w projektowanie leków i badania interakcji DNA (Dougherty G, 1982).
Analysis Note
Zawartość barwnika (spektrofotometrycznie): ≥ 95%
Tożsamość (spektrum UV/VIS): przechodzi test
Maksimum absorpcji λmax. (metanol): 523 - 528 nm
Spec. Absorpcyjność A 1%/1cm (λmax; 0,0005 %; metanol): 168 - 177
TLC-Test: przechodzi test
Strata przy suszeniu (110 °C): ≤ 5 %
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.1863141785E8751
mp
242 °C
mp
394 °C
mp
243-248 °C (lit.)
mp
260-262 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
form
solid
form
crystals
form
solid
form
-
bulk density
380 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
loss
≤5% loss on drying, 110°C
loss
-
loss
-
loss
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromek dimidu
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
140295-100ML04061838733368
140295-500ML04061838733375
112130000104022536139760
112130000504022536882215