Przejdź do
1.11278
M FC agar
GranuCult® plus, SMWW Part 9222D, granular, for coliforms, pkg of 500 g
Synonim(y):
Agar membranowy z bakteriami coli typu kałowego, m-Fecal Coliform Agar
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
960,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® plus
Agency:
SMWW Part 9222D
Ph:
7.2-7.6 (25 °C, 52 g/L in H2O)
Form:
granular
Suitability:
coliforms
Application(s):
bioburden testing
food and beverages
microbiology
960,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
SMWW Part 9222D
Quality Segment
form
granular
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® plus
storage condition
dry media (Store tightly closed)
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
blue
pH
7.2-7.6 (25 °C, 52 g/L in H2O)
solubility
52 g/L
application(s)
bioburden testing
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
coliforms
General description
Agar m-FC to selektywne podłoże do filtracji membranowej odpowiednie do wykrywania bakterii grupy coli w kale. Bakterie kałowe pochodzące z przewodu pokarmowego zwierząt stałocieplnych różnią się od innych środowiskowych bakterii z grupy coli zdolnością do wzrostu w wyższych temperaturach. Pożywkę uzupełnia się kwasem rosolowym i inkubuje w temperaturze 44,5 °C ± 0,2 °C przez 24 h. Dodaje się pepton i ekstrakt drożdżowy, które służą jako źródło składników odżywczych, oraz sole żółciowe w celu zahamowania towarzyszącej flory Gram-dodatniej. Laktoza może być fermentowana przez bakterie z grupy coli w podwyższonej temperaturze, tworząc niebieskie kolonie na przygotowanym podłożu (agar z kwasem rosolowym), podczas gdy inne organizmy tworzą szare kolonie.
Application
Agar m-FC jest używany do hodowli i oznaczania liczby bakterii coli typu kałowego za pomocą techniki filtracji membranowej.
Features and Benefits
  • GranuCult® oferuje najwyższej jakości granulowane pożywki hodowlane
  • Bezpieczny i zrównoważony dzięki zmniejszonemu ryzyku związanemu z wdychaniem drobnego pyłu i substancji toksycznych, co skutkuje bezpieczniejszym środowiskiem pracy.
  • Doskonała zwilżalność, rozpuszczalność i sypkość
  • Wygodny, z minimalną separacją składników i zbrylaniem, nawet w ciepłych lub wilgotnych warunkach
  • Wysoka powtarzalność między partiami
  • Wydłużony okres trwałości do pięciu lat
  • Duża liczba szczepów testowych przekraczająca wszystkie wymogi regulacyjne
  • Technologia granulacji pozwala na dodanie wielu suplementów, bez konieczności dodawania ich oddzielnie
Analysis Note
Wygląd (klarowność): klarowny
Wygląd (kolor): niebieski do fioletowego
Wartość pH (25 °C): 7.2 - 7.6
Wzrost (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): dobry; kolor kolonii niebieski do ciemnoniebieskiego
Wzrost (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): dobry; kolor kolonii różowy do czerwonego
Wzrost (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): brak wzrostu
Wzrost (Enterobacter aerogenes ATCC 13048): dobry; kolor kolonii szary do szaroniebieskiego
Inkubacja: 24 godz.44,5 °C; tlenowe.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.0085096961MHA000P2F
suitability
coliforms
suitability
Escherichia coli, coliforms
suitability
selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for coliforms
suitability
fecal coliforms
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
agency
SMWW Part 9222D
agency
-
agency
according to APHA
agency
-
application(s)
bioburden testing
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
application(s)
environmental
microbiology
form
granular
form
granular
form
powder
form
liquid
manufacturer/tradename
GranuCult® plus
manufacturer/tradename
ChromoCult®
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under M FC agar
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3