Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 400 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 514,00 zł |
Informacje o tej pozycji
514,00 zł
Nazwa produktu
Test twardości resztkowej, colorimetric, water hardness 0.04-0.15 °d, water hardness 0.05-0.19 °e, 0.7-2.7 mg/L (CaCO3), for use with MQUANT®
specific analyte(s)
calcium, magnesium
Quality Level
measuring range
0.7-2.7 mg/L (CaCO3)
water hardness measuring range
0.04-0.15 °d, 0.05-0.19 °e
compatibility
for use with MQUANT®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Test może być stosowany w:
- Woda kotłowa i woda zasilająca kocioł
- Kontrola wymienników jonitowych do produkcji wody dejonizowanej
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| specific analyte(s) calcium, magnesium | specific analyte(s) calcium | specific analyte(s) calcium | specific analyte(s) carbonate, hydrogen carbonate |
| detection method colorimetric | detection method photometric (Phthalein complexone) | detection method photometric (Phthalein complexone) | detection method titrimetric |
| compatibility for use with MQUANT® | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with MQUANT® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| water hardness measuring range 0.04-0.15 °d, 0.05-0.19 °e | water hardness measuring range 0.070-0.700 °d, 0.087-0.874 °e, 0.12-1.25 °f | water hardness measuring range 0.7-30.1 °d, 0.9-37.6 °e, 1.2-53.7 °f | water hardness measuring range - |
| measuring range 0.7-2.7 mg/L (CaCO3) | measuring range 0.50-5.00 mg/L (Ca), 0.70-7.00 mg/L (CaO), 1.2-12.5 mg/L (CaCO3) | measuring range 12-537 mg/L (CaCO3), 5-215 mg/L (Ca), 7-301 mg/L (CaO) | measuring range - |
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1111420001 | 04022536130514 |