Przejdź do
1.10989
Pseudomonas agar F (baza)
for microbiology
Synonim(y):
Pseudomonas agar F
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1230,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
1230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
medium granules (dehydrated (DCM))
manufacturer/tradename
GranuCult®
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.1-7.3 (25 °C, 35 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
35 g/L
bulk density
610 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Pseudomonas spp.
Analysis Note
Wygląd (klarowność): klarowny do mętnego
Wygląd (kolor): żółtawo-brązowy
Wartość pH (25 °C): 7.0 - 7.4
Wzrost (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Pseudomonas fluorescens ATCC 17397): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Aeromonas hydrophila ATCC 7966 (WDCM 00063)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)): dobry do bardzo dobrego
Żółto-zielony pigment (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): +
Żółto-zielony pigment (Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026)): +
Żółto-zielony pigment (Pseudomonas fluorescens ATCC 17397): +/-
Żółto-zielony pigment (Aeromonas hydrophila ATCC 7966 (WDCM 00063)): -
Żółto-zielony pigment (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): -
Żółto-zielony pigment (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)): -
Fluorescencja (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): +
Fluorescencja (Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026)): +
Fluorescencja (Pseudomonas fluorescens ATCC 17397): +/-
Fluorescencja (Aeromonas hydrophila ATCC 7966 (WDCM 00063)): -
Fluorescencja (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): -
Fluorescencja (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)): -
Inkubacja: 24 godz. (Pseudomonas fluorescens ATCC 17397 48 godz.); 35 °C; warunki tlenowe.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.102301.05284P2102
form
medium granules (dehydrated (DCM))
form
medium granules (dehydrated (DCM))
form
granular
form
powder
suitability
Pseudomonas spp.
suitability
Pseudomonas spp.
suitability
Pseudomonas spp. (spp.)
suitability
selective for Pseudomonas spp.
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
microbiology
pharmaceutical
application(s)
agriculture
bioburden testing
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
water monitoring, microbiology
manufacturer/tradename
GranuCult®
manufacturer/tradename
GranuCult®
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
pH
7.1-7.3 (25 °C, 35 g/L in H2O, after autoclaving)
pH
7.1-7.3 (25 °C, 45 g/L in H2O, after autoclaving)
pH
7.0-7.4 (37 °C, 45 g/L in H2O, after autoclaving)
pH
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
110989050004022536129396