Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 833,00 zł | |
| 500 g |
Informacje o tej pozycji
pharmaceutical
833,00 zł
Quality Segment
agency
EP, FDA-BAM, JP, USP
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.0-7.4 (37 °C, 45 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
45 g/L
bulk density
640 kg/m3
application(s)
microbiology
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
suitability
Pseudomonas spp. (spp.)
General description
Application
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability Pseudomonas spp. (spp.) | suitability Pseudomonas spp. | suitability selective for Pseudomonas aeruginosa | suitability selective for Pseudomonas aeruginosa |
| agency EP, JP, FDA-BAM, USP | agency EP, JP, USP | agency - | agency - |
| application(s) microbiology | application(s) microbiology | application(s) agriculture | application(s) agriculture |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable |
| manufacturer/tradename GranuCult® prime | manufacturer/tradename Heimplate | manufacturer/tradename NutriSelect® Plus | manufacturer/tradename NutriSelect® Plus |
| form granular | form plate | form powder | form powder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agar z cetrymidem
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Produkty
Dowiedz się więcej o naszej ofercie pożywek do badania mikrobiologicznego produktów niesterylnych, w pełni zgodnych ze zharmonizowaną Farmakopeą.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1052840504 | 04054839006159 |
| 1052840500 | 04022536062853 |