Przejdź do
1.10897
N,N′-metylenodiakryloamid
for electrophoresis
Synonim(y):
BIS, roztwór bisakrylamidu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH2CHCONH)2CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.17
UNSPSC Code:
41105305
EC Index Number:
203-750-9
NACRES:
NC.01
MDL number:
Assay:
≥99.0% (saponification, acidimetric)
Technique(s):
electrophoresis: suitable
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥99.0% (saponification, acidimetric)
form
crystalline powder
potency
390 mg/kg LD50, oral (Rat)
technique(s)
electrophoresis: suitable
pH
≥5.0 (20 °C, 25 g/L in H2O)
mp
185 °C (decomposition)
density
1.235 g/cm3 at 30 °C
bulk density
200 kg/m3
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(CNC(=O)C=C)C(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11)
InChI key
ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Wygląd (kolor): biały
Wygląd (opis): krystaliczny proszek
Spec. Absorpcyjność A 1%/1cm (290 nm; 1 %; 1 cm; woda): ≤ 0,200
Wartość pH (2,5 %, woda): ≥ 5,0
Oznaczenie (metodą kwasymetryczną po zmydleniu): ≥ 99.0 %
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,001 %
Wolny kwas (jako kwas akrylowy): ≤ 0,02 %
Woda: ≤ 0,5 %
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.01546M7256M7279
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥99.0% (saponification, acidimetric)
assay
≥99.0% (saponification, acidimetric)
assay
-
assay
≥99.5%
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
powder
form
powder
density
1.235 g/cm3 at 30 °C
density
1.235 g/cm3 at 30 °C
density
-
density
-
pH
≥5.0 (20 °C, 25 g/L in H2O)
pH
≥5.0 (20 °C, 25 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N′-metylenodiakryloamid
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - STOT RE 1 Oral
target_organs
Peripheral nervous system
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
110897005004022536128641
110897010004022536691060