Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1160,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1160,00 zł
Quality Level
form
powder (dehydrated (DCM))
manufacturer/tradename
GranuCult®
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.2 (35 °C, 72 g/L in H2O, after autoclaving)
bulk density
540 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Streptococcus spp.
Analysis Note
Wygląd (kolor): fioletowy
Zachowanie podczas krzepnięcia (2 godz., 45 °C): płynny
Wartość pH (25 °C): 7.0 - 7.4
Wzrost (Enterococcus faecalis ATCC 11700): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Enterococcus hirae ATCC 8043 (WDCM 00089)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Streptococcus pyogenes ATCC 12344): brak do prawidłowego
Wzrost (Streptococcus agalactiae ATCC 13813): brak do sprawiedliwego
Wzrost (Lactobacillus plantarum ATCC 8014): brak do sprawiedliwego
Wzrost (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): brak
Wzrost (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)): brak
Wzrost (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): brak
Czerwone kolonie (Enterococcus faecalis ATCC 11700): +
Czerwone kolonie (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): +
Czerwone kolonie (Enterococcus hirae ATCC 8043 (WDCM 00089)): +(słabo)
Czerwone kolonie (Streptococcus pyogenes ATCC 12344): -
Czerwone kolonie (Streptococcus agalactiae ATCC 13813): -
Czerwone kolonie (Lactobacillus plantarum ATCC 8014): -
Zmiana koloru na żółty (Enterococcus faecalis ATCC 11700): +
Zmiana koloru na żółty (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): +
Zmiana koloru na żółty (Enterococcus hirae ATCC 8043 (WDCM 00089)): +
Zmiana koloru na żółty (Streptococcus pyogenes ATCC 12344): -
Zmiana koloru na żółty (Streptococcus agalactiae ATCC 13813): -
Zmiana koloru na żółty (Lactobacillus plantarum ATCC 8014): -
Inkubacja: 48 godzin; 35 °C; warunki tlenowe.
Other Notes
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder (dehydrated (DCM)) | form powder (dehydrated) | form granular | form powder |
| suitability Streptococcus spp. | suitability Aspergillus niger, Bacillus subtilis, Candida albicans, Clostridium sporogenes, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus | suitability Bifidobacterium spp. | suitability selective for Pseudomonas spp. |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) - | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable |
| application(s) food and beverages | application(s) bioburden testing | application(s) food and beverages | application(s) agriculture |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. - |
| pH 7.2 (35 °C, 72 g/L in H2O, after autoclaving) | pH 7.2±0.2 (25.0 °C) | pH 6.7 (25 °C in H2O) | pH - |
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1107070500 | 04022536127040 |