Przejdź do
1.08320
Kwas N-[tris(hydroksymetylo)metylo]-3-aminopropanosulfonowy
pKa (20 °C)8.40, ≥99% (alkalimetric)
Synonim(y):
TAPS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
995,00 zł
746,25 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.27
UNSPSC Code:
12161703
EC Index Number:
249-954-1
NACRES:
NA.05
MDL number:
746,25 zł
Cena katalogowa995,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥99% (alkalimetric)
pKa (20 °C)
8.40
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])CCC[N+H2]C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C7H17NO6S/c9-4-7(5-10,6-11)8-2-1-3-15(12,13)14/h8-11H,1-6H2,(H,12,13,14)
InChI key
YNLCVAQJIKOXER-UHFFFAOYSA-N
General description
substancja buforowa TAPS
Application
Substancja buforowa kwasu N-[tris(hydroksymetylo)metylo]-3-aminopropanosulfonowego TAPS. CAS 29915-38-6, masa molowa 243,27 g/mol.
Analysis Note
Test (alkalometryczny)≥ 99 %Tożsamość (spektrum IR)przechodzi testAbsorpcja UV (250 nm, 20 g/l, 1 cm, woda)≤ 0.05Chlorek (Cl)≤ 0.005 %Siarczan (SO₄)≤ 0.005 %Metale ciężkie (jak Pb)≤ 0.0005 %Na (sód)≤ 0.005 %Strata podczas suszenia (105°C)≤ 0.2 %Bufor biologiczny, pKa przy 20 °C8.40
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
108320002504022536102436
108320025004022536102443