Przejdź do
1.10661
Broth MRS
GranuCult® plus, granular, for Lactobacillus spp., pkg of 500 g, pkg of 25 kg
Synonim(y):
Bulion Lactobacillus, Bulion Lactobacillus wg de MAN, ROGOSA i SHARPE, Bulion Lactobacillus
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
702,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
39 720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® plus
Ph:
5.5-5.9 (30 °C, 50 g/L in H2O, after autoclaving)
Form:
granular
Suitability:
Lactobacillus spp.
Application(s):
food and beverages
microbiology
702,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
non-sterile
Quality Segment
form
granular
packaging
pkg of 25 kg, pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® plus
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
5.5-5.9 (30 °C, 50 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
50 g/L
bulk density
620 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Lactobacillus spp.
General description
Bulion MRS ułatwia bujny wzrost gatunków Lactobacilli pochodzących z różnych źródeł, takich jak produkty mleczne, odchody i inne. Zawiera polisorbat, octan, magnez i mangan, o których wiadomo, że działają jako specjalne czynniki wzrostu dla bakterii Lactobacillus, a także bogatą bazę składników odżywczych. Octan sodu i cytrynian amonu hamują wzrost paciorkowców, pleśni i wielu innych mikroorganizmów.
Application
Pożywka bulionowa MRS została specjalnie zaprojektowana do izolacji i hodowli gatunków Lactobacillus z różnych źródeł, przy jednoczesnym hamowaniu wzrostu innych konkurencyjnych mikroorganizmów.
Features and Benefits
  • Bezpieczny i zrównoważony dzięki zmniejszonemu ryzyku związanemu z wdychaniem drobnego pyłu i substancji toksycznych, co skutkuje bezpieczniejszym środowiskiem pracy.
  • Doskonała zwilżalność, rozpuszczalność i sypkość
  • Wygodny, z minimalną separacją składników i zbrylaniem, nawet w ciepłych lub wilgotnych warunkach
  • Wysoka powtarzalność między partiami
  • Wydłużony okres trwałości do pięciu lat
  • Duża liczba szczepów testowych przekraczająca wszystkie wymagania regulacyjne
  • Technologia granulacji umożliwiająca dodawanie wielu suplementów, bez konieczności dodawania ich oddzielnie
Analysis Note
Wygląd (klarowność): klarowny
Wygląd (kolor): brązowy
Wartość pH (25 °C): 5,5 - 5,9
Test promocji wzrostu zgodnie z aktualną wersją normy DIN EN ISO 11133.
Wzrost (Lactobacillus acidophilus ATCC 4356 (WDCM 00098)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Lactobacillus sakei ATCC 15521 (WDCM00015)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Lactococcus lactis spp. lactis ATCC 19435 (WDCM 00016)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Pediococcus pentosaceus ATCC 33316 (WDCM00158)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Pediococcus damnosus ATCC 29358 (WDCM 00022)): dobry do bardzo dobrego
Inkubacja: do 48 godzin w temperaturze 30 ± 1 °C, w warunkach tlenowych.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
W zależności od potrzeb oferujemy dwa rodzaje pożywek: najwyższej jakości granulowane pożywki GranuCult® oraz ekonomiczne sproszkowane pożywki NutriSelect®. Oznaczenia basic, plus lub prime są dodawane w celu wskazania poziomu kontroli jakości, od podstawowej kontroli jakości do standardowej QC plus do prime dla pełnej zgodności z przepisami.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MHA00MRS2699661.46219
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable
manufacturer/tradename
GranuCult® plus
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
NutriSelect® Basic
manufacturer/tradename
-
suitability
Lactobacillus spp.
suitability
Lactobacillus brevis, Lactobacillus fermenti, lactic acid bacteria
suitability
Bifidobacterium spp., Lactobacillus spp.
suitability
enterobacteriaceae
form
granular
form
liquid
form
powder
form
liquid
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
microbiology
water monitoring
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
microbiology
application(s)
microbiology
pharmaceutical
solubility
50 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Broth MRS
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
110661902504022536719696
110661050004022536126654