Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1160,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1160,00 zł
form
powder (dehydrated (DCM))
Quality Level
manufacturer/tradename
GranuCult®
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
food and beverages, microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Salmonella spp.
General description
Analysis Note
Wygląd (kolor): żółtawo-brązowy
Wartość pH (25 °C): 6,8 - 7,2
Wzrost (Salmonella choleraesuis ATCC 13312): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): dobry do bardzo dobrego
Inkubacja: 24 godz.; 35 °C; tlenowa.
Other Notes
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability Salmonella spp. | suitability Escherichia coli | suitability Salmonella spp. | suitability Escherichia coli |
| form powder (dehydrated (DCM)) | form granular | form medium granules (dehydrated (DCM)) | form granular |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable |
| application(s) food and beverages, microbiology | application(s) clinical | application(s) food and beverages, microbiology | application(s) food and beverages |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| manufacturer/tradename GranuCult® | manufacturer/tradename GranuCult® plus | manufacturer/tradename GranuCult® | manufacturer/tradename GranuCult® plus |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1106580500 | 04022536126616 |