1.01629
Terrific broth
suitable for microbiology
Wybierz wielkość
466,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
466,00 zł
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
Formularz
granular
producent / nazwa handlowa
GranuCult® plus
metody
microbiological culture: suitable
Zastosowanie
clinical
pharmaceutical
microbiology
temp. przechowywania
15-25°C
przydatność
Escherichia coli
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Powiązanie
Komentarz do analizy
Wygląd (kolor): żółtawo-brązowy
Wartość pH (25 °C): 7.0 - 7.4
Liczba kolonii (Escherichia coli ATCC 23724): ≥ 1E+08 CFU/ml
Liczba kolonii (Escherichia coli ATCC 33694): ≥ 1E+08 CFU/ml
Liczba kolonii (Escherichia coli ATCC 39403 (JM103)): ≥ 1E+08 CFU/ml
Liczba kolonii (Escherichia coli ATCC 47014): ≥ 1E+08 CFU/ml
Liczba kolonii (Escherichia coli ATCC 47013): ≥ 1E+08 CFU/ml
Liczba kolonii (Escherichia coli ATCC 53868 (DH5a)): ≥ 1E+08 CFU/ml
Inkubacja: 24 godz.35 °C; tlenowo.
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1