Przejdź do
1.70384
Standard ICP rtęci
traceable to SRM from NIST Hg(NO3)2 in HNO3 10% 10000 mg/l Hg Certipur®
Synonim(y):
Nota 1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
909,00 zł
681,75 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
681,75 zł
Cena katalogowa909,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Level
agency
suitable for EPA 200.7, suitable for EPA 200.8
product line
Certipur®
concentration
10000 mg/L Hg in 10% HNO3
technique(s)
ICP: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
density
1.068 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany zgodnie z normą ISO 17034 i charakteryzowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025. Ten CRM jest identyfikowalny w jednostkach SI kg i mierzony względem materiału pierwotnego z National Metrology Institute (NMI), np.
. Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony https://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność, datę wygaśnięcia i szczegółowe informacje o zanieczyszczeniach śladowych.
Application
Wzorzec rtęci może być stosowany jako wzorzec kalibracyjny w oznaczaniu metali ciężkich w Sardinapilchardus metodą spektrometrii mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-MS).
Other Notes
Pełna lista naszych produktów ICP i AAS, w tym informacje techniczne i przykładowe certyfikaty, znajduje się na stronie Strona standardów ICP i AAS.
Szczegółowe informacje na temat naszych kompletnych rozwiązań workflow dla ICP-AAS można znaleźć w naszej broszurze: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis.
Dążąc do bardziej zrównoważonego rozwoju, wprowadzamy cyfrowe certyfikaty COA - pobierz je bezpośrednio z naszej strony internetowej.
Zablokowane w USA i Kanadzie ze względów regulacyjnych
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Dla klientów z USA: Zawiera rtęć; Nie wyrzucać do śmieci - utylizować zgodnie z lokalnymi, stanowymi lub federalnymi przepisami.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.702261.703331.70328
technique(s)
ICP: suitable
technique(s)
AAS: suitable
technique(s)
ICP: suitable
technique(s)
ICP: suitable
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
density
1.068 g/cm3 at 20 °C
density
1.054 g/cm3 at 20 °C
density
1.054 g/cm3 at 20 °C
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Standard ICP rtęci
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
target_organs
Kidney
supp_hazards
wgk
WGK 3
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10045-94-0
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Wyświetl wszystkie powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
170384010004022536908014