Przejdź do
B3934
Biuret reagent
protein detection level 150-1,000 μg/mL
Synonim(y):
Micro Lowry, Onishi & Barr Modification
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
110 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
434,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
434,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
protein detection level measuring range
150-1,000 μg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
Biuret reagent is used for measuring total protein concentration. It comprises of copper II (cupric ion) alkaline solution, which interacts with the peptide bond to form a blue adduct which is measured at 540nm. Biuret method is less sensitive when compared to other protein estimation methods like Lowry and Folin-Ciocalteu techniques.
Application
Biuret reagent has been used for protein quantification of high-pressure thermal hydrolysis lysate(HPTH), oyster hemolymph and Clostridium cellulovorans (CBDclos) aggregates.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.1030715270F9252
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
protein detection level measuring range
150-1,000 μg/mL
protein detection level measuring range
-
protein detection level measuring range
-
protein detection level measuring range
-
form
liquid
form
-
form
powder or crystals
form
liquid
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)