Przejdź do
1.10028
Tin Test Strips, colorimetric
10-200 mg/L (Sn), MQuant®
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
Synonim(y):
Cynowe paski testowe do chemikaliów
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
440,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test cyny, colorimetric, 10-200 mg/L (Sn), MQuant®
description
semi-quantitative
Quality Segment
product line
MQuant®
specific analyte(s)
tin
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
measuring range
10-200 mg/L (Sn)
application(s)
agriculture
beverage testing
disinfection control (
)
food testing
milk and dairy products
wastewater
detection method
colorimetric
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda: Kolorymetryczna, z paskami testowymi i odczynnikiem, 10 - 25 - 50 - 100 - 200 mg/L (Sn), MQuant®
Test na obecność cyny MQuant® zawiera paski testowe i wszystkie niezbędne odczynniki i może być stosowany do badania obecności cyny i związków cyny w kąpielach galwanicznych, środkach redukujących, stabilizatorach, katalizatorach, środkach dezynfekujących, fungicydach i zaprawach stosowanych w przemyśle tekstylnym, a w szczególności w płynnej żywności. W teście wszystkie jony cyny są redukowane do jonów cyny(II). Te reagują z tolueno-3,4-ditiolem, tworząc czerwony barwnik. Stężenie cyny jest mierzone półilościowo poprzez wizualne porównanie strefy reakcji paska testowego z polami skali kolorów. Paski testowe są idealne do wstępnego testowania próbki w ekonomiczny i szybki sposób w celu oszacowania stężenia cyny i możliwego współczynnika rozcieńczenia przed użyciem metody ilościowej, takiej jak test Spectroquant® Tin.
Application
  • Test emisji do jakościowego wykrywania cyny(II): A Plausible Mechanistic Insight..: Niniejsze badanie dotyczy testu emisyjnego do jakościowego wykrywania jonów cyny(II), zapewniając szczegółowy wgląd mechanistyczny. Badania podkreślają użyteczność tego testu w chemii analitycznej, pokazując jego potencjalne zastosowania w różnych analizach jakościowych (Ghosh, 2024).
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)