Przejdź do
1.10047
Total hardness Test Strips, colorimetric
individually sealed, water hardness 5-25 °d, water hardness 6-31 °e, water hardness 9-45 °f, MQuant®
Synonim(y):
Chemiczne paski testowe twardości wody
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25000 strips
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
25 530,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
25 530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test twardości całkowitej, colorimetric, water hardness 5-25 °d, water hardness 6-31 °e, water hardness 9-45 °f, MQuant®
product line
MQuant®
Quality Segment
specific analyte(s)
calcium, magnesium
water hardness measuring range
5-25 °d, 6-31 °e, 9-45 °f
application(s)
drinking water
ground and surface water
mineral water
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda: kolorymetryczna z paskami testowymi (indywidualnie zapieczętowanymi) >5 - >10 - >15 - >20 - >25°d >6 - >13 - >19 - >25 - >31°e >9 - >18 - >27 - >36 - >45°f MQuant®
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.100461.100321.10025
specific analyte(s)
calcium, magnesium
specific analyte(s)
calcium, magnesium
specific analyte(s)
calcium, magnesium
specific analyte(s)
calcium, magnesium
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
water hardness measuring range
5-25 °d, 9-45 °f, 6-31 °e
water hardness measuring range
5-25 °d, 6-31 °e, 9-45 °f
water hardness measuring range
3-21 °d, 4-26 °e, 5-37 °f
water hardness measuring range
3-21 °d, 4-26 °e, 5-37 °f
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
application(s)
drinking water
ground and surface water
mineral water
application(s)
drinking water
ground and surface water
mineral water
application(s)
drinking water
ground and surface water
mineral water
application(s)
drinking water
ground and surface water
mineral water
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test twardości całkowitej
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
110047001304022536121130