Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 206,00 zł |
Informacje o tej pozycji
206,00 zł
Nazwa produktu
Test twardości całkowitej, colorimetric, water hardness 3-21 °d, water hardness 4-26 °e, water hardness 5-37 °f, MQuant®
description
semi-quantitative
Quality Segment
product line
MQuant®
specific analyte(s)
calcium, magnesium
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
water hardness measuring range
3-21 °d, 4-26 °e, 5-37 °f
application(s)
drinking water
ground and surface water
mineral water
compatibility
Reflectoquant®, Spectroquant®
detection method
colorimetric
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
General description
Paski testowe twardości całkowitej MQuant® mogą być używane do pomiaru twardości wody. Twardość (twardość całkowita) danej wody wynika z zawartości soli metali ziem alkalicznych: wapnia, magnezu, strontu i baru ("składniki utwardzające", późniejsze związki występują tylko w śladowych ilościach). W obecności zielonego wskaźnika jony twardości Ca2+ i Mg2+ reagują z Titriplex® (III), tworząc bezbarwny, stabilny kompleks. Jony twardości obecne w nadmiarze w stosunku do Titriplex® (III) reagują ze wskaźnikiem, tworząc czerwony kompleks. Strefy reakcyjne paska testowego, które są impregnowane różnymi ilościami Titriplex® (III), przyjmują kolor od zielonego do czerwonego, w zależności od twardości próbki wody. Twardość jest mierzona półilościowo poprzez wizualne porównanie stref reakcji z kolorowymi rzędami skali kolorów. Aby uzyskać inne czułości i podziałki, należy rozważyć inne testy MQuant®, a także nasze portfolio Reflectoquant® i Spectroquant®.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| specific analyte(s) calcium, magnesium | specific analyte(s) calcium, magnesium | specific analyte(s) calcium, magnesium | specific analyte(s) calcium, magnesium |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method reflectometric | detection method colorimetric |
| compatibility Reflectoquant®, Spectroquant® | compatibility for use with MQuant® StripScan App | compatibility RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT® | compatibility - |
| greener alternative category | greener alternative category | greener alternative category - | greener alternative category - |
| water hardness measuring range 3-21 °d, 5-37 °f, 4-26 °e | water hardness measuring range 5-25 °d, 6-31 °e, 9-45 °f | water hardness measuring range 0.1-30.0 °d | water hardness measuring range 3-21 °d, 4-26 °e, 5-37 °f |
| application(s) drinking water | application(s) drinking water | application(s) boiler and cooling water | application(s) drinking water |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test twardości całkowitej
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1100250001 | 04022536120942 |