Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 unit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 118,00 zł 88,50 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.03
UNSPSC Code:
41121815
88,50 zł
Cena katalogowa118,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócfitting
S 40 bottle for 3 mm O.D
storage temp.
15-25°C
General description
Bezpieczna, łatwa i wolna od zanieczyszczeń obsługa rozpuszczalników jest jednym z najważniejszych tematów w codziennej pracy laboratoryjnej. Nasz adapter do butelek łączy szklane butelki z gwintem S40 bezpośrednio z rurkami urządzenia za pomocą otworów 4 x 3 mm. Zastosowanie tego adaptera znacznie zmniejsza ilość ulatniających się oparów rozpuszczalnika, a także zanieczyszczenia rozpuszczalnika, aby chronić zdrowie, środowisko i jakość rozpuszczalnika.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| fitting S 40 bottle for 3 mm O.D | fitting - | fitting - | fitting - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. no temp limit |
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1099960001 | 04022536120751 |