Przejdź do
1.03830
Adapter do butli HPLC z 3 złączami rurki ID 3,2 mm, zasilanie rozpuszczalnikami
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
862,00 zł
646,50 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.03
UNSPSC Code:
41121516
646,50 zł
Cena katalogowa862,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
2-30°C
General description
Bezpieczna, łatwa i wolna od zanieczyszczeń obsługa rozpuszczalników jest jednym z najważniejszych tematów w codziennej pracy laboratoryjnej. Nasz adapter do butelek z dołączonym zaworem filtrującym łączy szklane butelki z gwintem S40 bezpośrednio z urządzeniami wyposażonymi w rurki o średnicy 3 mm. Zapobiega to wydostawaniu się oparów rozpuszczalnika, a także zanieczyszczeniu rozpuszczalnika w celu ochrony zdrowia, środowiska i jakości rozpuszczalnika. Specjalnie dobrane materiały zapewniają najwyższe bezpieczeństwo i maksymalną ochronę przed zanieczyszczeniem rozpuszczalnikiem.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)