Przejdź do
1.09984
Sulfuric acid solution
c(H₂SO₄) = 0.05 mol/l (0.1 N), concentrate for preparing 1000 ml volumetric solution for titration, Titrisol®
Synonim(y):
Sulfuric acid solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 btl
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
128,00 zł
1 amp
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
165,00 zł
140,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.08
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352301
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2037554
Concentration:
0.05 M
Form:
liquid
128,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Kwas siarkowy, for 1000 ml, c(H2SO4) = 0.05 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Quality Segment
product line
Titrisol®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
concentration
0.05 M
technique(s)
titration: suitable
pH
1 (20 °C in H2O)
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Zastępuje: SX1243J
Legal Information
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.099821.099811.60314
concentration
0.05 M
concentration
0.005 M
concentration
0.5 M
concentration
0.005 M
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
pH
1 (20 °C in H2O)
pH
1.1 (20 °C in H2O)
pH
-
pH
2 (20 °C in H2O)
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
density
1.29 g/cm3 at 20 °C
density
0.999 g/cm3 at 20 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas siarkowy
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c