Przejdź do
1.09973
Roztwór kwasu solnego
c(HCl) = 0.1 mol/L (0.1N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®
Synonim(y):
Roztwór chlorowodoru
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 btl
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
116,00 zł
1 amp
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
155,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
36.46
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352301
MDL number:
Concentration:
0.1 M
Form:
liquid
116,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Roztwór kwasu solnego, for 1000 ml, c(HCl) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Quality Segment
product line
Titrisol®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
concentration
0.1 M
technique(s)
titration: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
solubility
water: soluble at 20 °C
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Przygotowanie funkcjonalizowanych epoksydowo hierarchicznie porowatych monolitów hybrydowych poprzez polimeryzację wolnorodnikową i zastosowanie w wzbogacaniu glikopeptydów metodą HILIC...: W niniejszym badaniu opisano przygotowanie epoksydowo funkcjonalizowanych monolitów przy użyciu roztworów kwasu solnego do wzbogacania glikopeptydów, przyczyniając się do postępu w proteomice i chemii analitycznej (Ma et al., 2019).
  • Jednoczesna analiza dziewięciu amin aromatycznych w dymie papierosowym głównego nurtu przy użyciu ekstrakcji online do fazy stałej w połączeniu z chromatografią cieczową i tandemową spektrometrią mas...: W badaniach przedstawiono metodę analizy amin aromatycznych w dymie papierosowym, wykorzystującą roztwory kwasu solnego do przygotowania próbek, zwiększającą czułość wykrywania w badaniach środowiskowych (Zhang et al., 2017).
  • Uproszczona metoda HPLC oznaczania tryptofanu w niektórych zbożach i roślinach strączkowych...: W artykule szczegółowo opisano uproszczoną metodę HPLC wykorzystującą roztwory kwasu solnego do oznaczania tryptofanu w zbożach i roślinach strączkowych, usprawniającą techniki analizy jakości żywności (Çevikkalp et al., 2016).
  • Plazma indukowana mikrofalami z optyczną spektrometrią emisyjną (MIP-OES) w oznaczaniu 23 pierwiastków w próbkach geologicznych...: W badaniu tym wykorzystano roztwory kwasu solnego w MIP-OES do określenia składu pierwiastkowego w próbkach geologicznych, przyczyniając się do postępu w analizie geochemicznej (Niedzielski i in., 2015).
  • Przegląd metod oznaczania biodostępnych metali w osadach przybrzeżnych...: W badaniach dokonano przeglądu metod analitycznych służących do oznaczania biodostępnych metali w osadach przy użyciu roztworów kwasu solnego, usprawniając monitorowanie środowiska i ocenę zanieczyszczenia (Peña-Icart et al., 2014).
Legal Information
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.099711.099741.09970
concentration
0.1 M
concentration
0.5 M
concentration
0.01 M
concentration
1 M
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
solubility
water: soluble at 20 °C
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
pH
<1 (20 °C in H2O)
pH
<1 (20 °C in H2O)
pH
1 ( in H2O, undiluted)
pH
<1 (20 °C in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór kwasu solnego
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the purity of this product?
    1 answer
    1. This product is not specifically tested for purity and trace analysis testing is not performed. However, the purity may be calculated based on the lot-specific concentration, product density, and HCl molecular weight, as demonstrated in the example below:
      Molarity (moles/L) = Density (g/L) ÷ Molecular Weight (g/mol) * Purity
      0.1mol/L = 1030g/L ÷ 36.46mol/L * Purity
      0.1mol/L = 28.2501mol/L * Purity
      Purity = (0.1mol/L ÷ 28.2501mol/L) x 100
      = 0.35%
      Helpful?
  4. Hi, in what size volumetric flask will the HCL 0.1mol/l(0.1N) Titrisol need to be made up in, please
    1 answer
    1. Each ampule is sufficient to prepare 1000 mL of 0.1N hydrochloric acid solution. This will require a 1 L or 1000 mL volumetric flask.