Przejdź do
1.09972
Żelazny standard
1000 mg Fe, (FeCl3 in 15% HCl) Titrisol®
Synonim(y):
Wzorzec żelaza dla matryc wodnych
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 btl
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
178,00 zł
1 amp
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
203,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
178,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
product line
Titrisol®
form
concentrate
concentration
1000 mg Fe in 15% HCl
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
matrix
H2O
pH
0.5 (20 °C in H2O)
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Pobierz swój certyfikat ze strony https://www.sigmaaldrich.com/US/en/documents-search?tab=coa, aby zobaczyć certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę wygaśnięcia.
Dążąc do bardziej zrównoważonego rozwoju, przechodzimy na wersję cyfrową certyfikatów COA - pobierz je bezpośrednio z naszej strony internetowej.
Application
Standard żelaza może być stosowany jako wzorzec kalibracyjny do oznaczania żelaza w olejach jadalnych przy użyciu płomieniowej spektrometrii absorpcji atomowej (FAAS).
Wzorzec żelaza może być stosowany jako wzorzec kalibracyjny do oznaczania żelaza w zawiesinie nanocząstek tlenku żelaza przy użyciu atomowej spektroskopii emisyjnej z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-OES).
Features and Benefits
  • TitrisolTitrisol® oferuje szeroką gamę stężonych wzorców pojedynczych pierwiastków.
  • Rozcieńczyć stężony roztwór, aby uzyskać pożądane stężenie wzorca.
  • Bezpośrednio identyfikowalne ze standardowymi materiałami odniesienia (SRM) z National Institute of Standards and Technology (NIST).
  • Dostarczane w łatwych w obsłudze plastikowych ampułkach.
  • Wraz z certyfikatem analizy (COA) zawierającym informacje o partii NIST i minimalnym okresie trwałości.
  • Zapewnia wiarygodne i powtarzalne wyniki.
  • Analysis Note
    zawartość (Fe): 1000 mg / ampułkę
    Metoda oznaczania: Miareczkowanie kompleksometryczne.
    (identyfikowalne z NIST - SRM 682)
    Dokładność metody: +/- 2 mg
    Other Notes
    Pełna lista naszych produktów ICP i AAS, w tym informacje techniczne i przykładowe certyfikaty, znajduje się na stronie Standardy ICP i AAS.
    Legal Information
    Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
    Porównaj podobne pozycje
    Wyświetl pełne porównanie
    Pokaż różnice
    1 of 1
    Ta pozycja
    1.099691.099891.09915
    technique(s)
    AAS: suitable, ICP: suitable
    technique(s)
    AAS: suitable, ICP: suitable
    technique(s)
    AAS: suitable, ICP: suitable
    technique(s)
    AAS: suitable, ICP: suitable
    grade
    analytical standard
    grade
    analytical standard
    grade
    analytical standard
    grade
    analytical standard
    format
    single component solution
    format
    single component solution
    format
    single component solution
    format
    single component solution
    product line
    Titrisol®
    product line
    Titrisol®
    product line
    Certipur®
    product line
    Titrisol®
    application(s)
    industrial qc
    pharmaceutical
    application(s)
    industrial qc
    pharmaceutical
    application(s)
    industrial qc
    pharmaceutical
    application(s)
    industrial qc
    pharmaceutical
    matrix
    H2O
    matrix
    -
    matrix
    -
    matrix
    -
    pictograms
    CorrosionExclamation mark
    signalword
    Danger
    Hazard Classifications
    Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
    target_organs
    Respiratory system
    wgk
    WGK 1
    flash_point_f
    Not applicable
    flash_point_c
    Not applicable
    Klasa składowania
    8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
    Odwiedź Bibliotekę dokumentów
    Produkty
    Discover more sustainable Titrisol® concentrates available in small HDPE bottles that are easy to use and designed to reduce lab waste.
    Numer pozycji handlu globalnego
    SKUNUMER GTIN
    109972005004065269249634
    Questions
    1. What's the volume or the Fe concentration for this product?
      1 answer
      1. This product contains 1000 mg of iron in 15% hydrochloric acid. The final volume should be adjusted to 1 L using distilled water, and other concentrations can be achieved by appropriate dilution.