Przejdź do
1.09915
Standard selenu
1000 mg Se, (SeO2 in HNO3) Titrisol®
Synonim(y):
Wzorzec selenu dla matryc wodnych
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 amp
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
172,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
172,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
Titrisol®
form
concentrate
concentration
1000 mg Se in nitric acid
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
application(s)
cosmetics
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
Application
Wzorzec selenu jest stosowany jako podstawowy roztwór wzorcowy do oznaczania selenu w próbkach fasoli i gleby przy użyciu elektrotermicznej absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generacją wodorków.
Features and Benefits
  • TitrisolTitrisol® oferuje szeroką gamę stężonych wzorców pojedynczych pierwiastków.
  • Rozcieńczyć stężony roztwór, aby uzyskać pożądane stężenie wzorca.
  • Bezpośrednio identyfikowalne ze standardowymi materiałami odniesienia (SRM) z National Institute of Standards and Technology (NIST).
  • Dostarczane w łatwych w obsłudze plastikowych ampułkach.
  • Wraz z certyfikatem analizy (COA) zawierającym informacje o partii NIST i minimalnym okresie trwałości.
  • Zapewnia wiarygodne i powtarzalne wyniki.
  • Analysis Note
    zawartość (Se): 1000 mg / ampułkę
    Metoda oznaczania: ICP-OES.
    (identyfikowalna przez NIST - SRM 3149)
    Dokładność metody: +/- 5 mg
    Legal Information
    Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
    Piktogramy
    CorrosionEnvironment
    Słowo ostrzegawcze
    Danger
    Kody zagrożeń
    Hazard Classifications
    Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
    supp_hazards
    Klasa składowania
    8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
    Co się dzieje?
    WGK 2
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)