Przejdź do
1.09962
Barium chloride solution
c(BaCl₂) = 0.05 mol/l (0.1 N), concentrate for 1000 mL titration solution, Titrisol®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 amp
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
233,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
233,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Barium chloride solution, for 1000 ml, c(BaCl2) = 0.05 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Quality Segment
product line
Titrisol®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
concentration
0.05 M
technique(s)
titration: suitable
pH
4.3 (20 °C in H2O)
density
1.18 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Legal Information
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.603241.01716202738
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
product line
Titrisol®
product line
Titripur®
product line
-
product line
-
concentration
0.05 M
concentration
-
concentration
-
concentration
-
density
1.18 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
3.9 g/cm3 at 20 °C
density
3.856 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
solid
form
powder and chunks
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Barium chloride solution
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10361-37-2 + 1609-47-8
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
109962000104022536120270