Przejdź do
1.09949
Standard magnezu
1000 mg Mg, (MgCl2 in 6% HCl) Titrisol®
Synonim(y):
Wzorzec odniesienia magnezu dla ICP/AAS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 amp
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
202,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
202,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
product line
Titrisol®
form
concentrate
concentration
1000 mg Mg in 6% HCl
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
density
1.09 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
Application
Wzorzec magnezu może być stosowany jako standard kalibracyjny do oznaczania metalowych składników odżywczych w próbkach paszy dla ryb przy użyciu spektrometrii absorpcji płomieniowo-atomowej (FAAS).
Features and Benefits
  • TitrisolTitrisol® oferuje szeroką gamę stężonych wzorców pojedynczych pierwiastków.
  • Rozcieńczyć stężony roztwór, aby uzyskać pożądane stężenie wzorca.
  • Bezpośrednio identyfikowalne ze standardowymi materiałami odniesienia (SRM) z National Institute of Standards and Technology (NIST).
  • Dostarczane w łatwych w obsłudze plastikowych ampułkach.
  • Wraz z certyfikatem analizy (COA) zawierającym informacje o partii NIST i minimalnym okresie trwałości.
  • Zapewnia wiarygodne i powtarzalne wyniki.
  • Analysis Note
    zawartość (Mg): 1000 mg / ampułkę
    Metoda oznaczania: Miareczkowanie kompleksometryczne.
    (identyfikowalne z NIST - SRM 682)
    Dokładność metody: +/- 2 mg
    Legal Information
    Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
    Porównaj podobne pozycje
    Wyświetl pełne porównanie
    Pokaż różnice
    1 of 1
    Ta pozycja
    1.703311.197888.18506
    technique(s)
    AAS: suitable, ICP: suitable
    technique(s)
    ICP: suitable
    technique(s)
    AAS: suitable
    technique(s)
    -
    grade
    analytical standard
    grade
    certified reference material
    grade
    certified reference material
    grade
    -
    format
    single component solution
    format
    single component solution
    format
    single component solution
    format
    -
    application(s)
    industrial qc
    pharmaceutical
    application(s)
    industrial qc
    pharmaceutical
    application(s)
    industrial qc
    pharmaceutical
    application(s)
    -
    product line
    Titrisol®
    product line
    Certipur®
    product line
    Certipur®
    product line
    -
    density
    1.09 g/cm3 at 20 °C
    density
    1.016 g/cm3 at 20 °C
    density
    1.016 g/cm3 at 20 °C
    density
    1.74 g/cm3 at 20 °C
    pictograms
    Corrosion
    signalword
    Warning
    hcodes
    Hazard Classifications
    Met. Corr. 1
    wgk
    WGK 1
    Klasa składowania
    12 - Non Combustible Liquids
    Odwiedź Bibliotekę dokumentów
    Numer pozycji handlu globalnego
    SKUNUMER GTIN
    109949000104022536120072