Przejdź do
8.18506
Magnez
powder (particle size < 0.1 mm) for synthesis
Synonim(y):
Magnesium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
195,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
416,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Mg
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
24.31
UNSPSC Code:
12141502
EC Index Number:
231-104-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
solid
195,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.00013 hPa ( 325 °C)
Quality Segment
form
solid
autoignition temp.
>450 °C
bp
1107 °C/1013 hPa
mp
651 °C
density
1.74 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Mg+2]
InChI
1S/Mg/q+2
InChI key
JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (on Mg): ≥ 97.0 %
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GF04833738GF04216687GF27085305
Magnesium powder, max. particle size 250 micron, weight 100&#160;g, purity 99.8+%
GF04833738
Magnesium
Magnesium powder, max. particle size 250 micron, weight 200&#160;g, purity 99.8+%
GF04216687
Magnesium
Magnesium powder, max. particle size 250 micron, weight 500&#160;g, purity 99.8+%
GF27085305
Magnesium
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
density
1.74 g/cm3 at 20 °C
density
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
1107 °C/1013 hPa
bp
1090 °C (lit.)
bp
1090 °C (lit.)
bp
1090 °C (lit.)
mp
651 °C
mp
648 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnez
pictograms
Flame
signalword
Danger
Hazard Classifications
Pyr. Sol. 1 - Water-react 1
Klasa składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
818506010004022536437941
818506050004022536437958