Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 amp | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 195,00 zł |
Informacje o tej pozycji
195,00 zł
grade
analytical standard
Quality Level
product line
Titrisol®
form
concentrate
concentration
1000 mg Ca in 6.5% HCl
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
Application
Features and Benefits
Analysis Note
Metoda oznaczania: Miareczkowanie kompleksometryczne.
(identyfikowalne z NIST - SRM 682)
Dokładność metody: +/- 2 mg
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) AAS: suitable, ICP: suitable | technique(s) ICP: suitable | technique(s) AAS: suitable | technique(s) AAS: suitable, ICP: suitable |
| grade analytical standard | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| product line Titrisol® | product line Certipur® | product line Certipur® | product line Certipur® |
| application(s) industrial qc | application(s) industrial qc | application(s) industrial qc | application(s) industrial qc |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1
wgk
WGK 1
hcodes
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1099430001 | 04022536120003 |