Przejdź do
1.19778
Roztwór wzorcowy wapnia
traceable to SRM from NIST Ca(NO3)2 in HNO3 0.5 mol/l 1000 mg/l Ca Certipur®
Synonim(y):
Roztwór wzorcowy wapnia dla ICP/AAS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
149,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
211,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
149,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
agency
suitable for EPA 200.7
product line
Certipur®
concentration
1000 mg/L Ca in nitric acid
technique(s)
AAS: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
density
1.014 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany zgodnie z normą ISO 17034 i charakteryzowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025. Ten CRM jest identyfikowalny w jednostkach SI kg i mierzony względem materiału pierwotnego z National Metrology Institute (NMI), np.
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony https://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę wygaśnięcia.
Application
The calcium standard solution may find its following use:
  • To determine metals in milk samples using flame atomic absorption spectroscopy (FAAS) and complexometric titration with EDTA
  • Estimation of calcium in grape must and base wine by fourier transform near-infrared (FT-NIR) spectroscopy
  • In the method development to determine calcium, magnesium, potassium, iron, copper, zinc, manganese and phosphorus in bread samples by microwave plasma-atomic emission spectrometry (MIP-AES)[1]
  • Validation of an alternative method to measure calcium and magnesium in biological fluids
  • Determination of calcium and zinc in gluconate oral solutions and blood samples by liquid cathode glow discharge-atomic emission spectroscopy (LCGD-AES)
  • Development and validation of an inductively coupled plasma-atomic emission spectroscopy (ICP-AES) based method to determine trace elements in vinegar
Other Notes
Pełna lista naszych produktów ICP i AAS, w tym informacje techniczne i przykładowe certyfikaty, znajduje się na stronie Strona standardów ICP i AAS.
Szczegółowe informacje na temat naszych kompletnych rozwiązań workflow dla ICP-AAS można znaleźć w naszej broszurze: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis.
Dążąc do bardziej zrównoważonego rozwoju, wprowadzamy cyfrowe certyfikaty COA - pobierz je bezpośrednio z naszej strony internetowej.
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
190519445839865
grade
certified reference material
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
technique(s)
AAS: suitable
technique(s)
ICP: suitable
technique(s)
ICP: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
product line
Certipur®
product line
TraceCERT®
product line
TraceCERT®
product line
TraceCERT®
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
concentration
1000 mg/L Ca in nitric acid
concentration
1 g/L Ca in nitric acid (nominal concentration)
concentration
10 g/L Ca in nitric acid (nominal concentration)
concentration
1000 mg/L Ca2+ in nitric acid (nominal concentration)
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Using the Spectroquant® photometric system, we outline a photometric analysis of calcium levels in beer.
Calcium in Soil test using Spectroquant® Calcium Soil Test Kit and Spectroquant® Prove spectrophotometers with Glyoxal-bis (2-hydroxyanil).
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Wyświetl wszystkie powiązane treści
Predicting calcium in grape must and base wine by FT-NIR spectroscopy
Vestia J, et al.
Food Chemistry, 276, 71-76 (2019)
Development and Validation of an Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry (ICP-AES) Method for Trace Element Determination in Vinegar
Paktsevanidou IP, et al.
Analytical Letters, 54(13), 2227-2238 (2021)
Characterization and validation of candidate reference methods for the determination of calcium and magnesium in biological fluids
Aljerf L and Mashlah A
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 132, 411-421 (2017)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
119778050004022536180526
119778010004022536676135
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Tiene acreditación ISO 17034 y reconocimiento por Ilac?
    1 answer
    1. Yes, this product holds ISO 17034 accreditation and ILAC recognition. This information is referenced in the lot-specific Certificate of Analysis.
      Helpful?
  2. Si la temperatura de almacenamiento es de 15-25ºC, se puede guardar en la nevera para una mejor conservación? El producto puede variar?
    1 answer
    1. There is no information available on the stability of this product when stored in the refrigerator. Storing the product in the refrigerator should not negatively affect it, provided the packaging remains tightly closed.
      Helpful?
  3. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  4. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?