Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 amp | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 254,00 zł |
Informacje o tej pozycji
254,00 zł
grade
analytical standard
Quality Level
product line
Titrisol®
form
concentrate
concentration
1000 mg As in H2O
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
pH
1.7 (20 °C in H2O)
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
Application
Features and Benefits
Analysis Note
Metoda oznaczania: ICP - OES
(identyfikowalna z NIST - SRM 3103a)
Dokładność metody: +/- 5 mg
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade certified reference material | grade - | grade - |
| technique(s) AAS: suitable, ICP: suitable | technique(s) AAS: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) - |
| format single component solution | format single component solution | format - | format - |
| application(s) industrial qc | application(s) industrial qc | application(s) boiler and cooling water | application(s) - |
| product line Titrisol® | product line Certipur® | product line - | product line - |
| density 1.02 g/cm3 at 20 °C | density 1.013 g/cm3 at 20 °C | density 1.00 g/cm3 at 20 °C | density 5.727 g/mL at 25 °C (lit.) |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7778-39-4
7778-39-4
7778-39-4
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1099390001 | 04022536119946 |