Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 541,00 zł |
Informacje o tej pozycji
541,00 zł
Quality Segment
form
liquid
specific analyte(s)
arsenic
technique(s)
photometry: suitable
pH
2.5 (20 °C in H2O)
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
application(s)
boiler and cooling water
disposal drainage water
drinking water
electroplating
environmental
ground and surface water
mineral water
wastewater
storage temp.
15-25°C
General description
Roztwory wzorcowe Spectroquant® doskonale uzupełniają nasze gotowe do użycia zestawy testowe i fotometry z oferty Spectroquant® i są idealne do walidacji międzynarodowych metod normalizacyjnych opisanych np. w normach ISO, EN, APHA i EPHA, ISO, EN, APHA i EPA.
Odwiedź stronę internetową Reference Material Quality Grade, aby znaleźć kompleksowy przegląd naszych różnych klas standardów.
Application
Features and Benefits
- Wyprodukowany i przetestowany w akredytowanym laboratorium DIN EN ISO 9001:2008.
- Roztwór jest wstępnie rozcieńczony do stężenia mieszczącego się w zakresie naszych zestawów testowych Spectroquant®. Eliminuje to potrzebę rozcieńczania przed analizą, a tym samym pozwala uniknąć częstego źródła błędów.
- Gotowe do użycia rozcieńczone materiały referencyjne (RM) wraz z rozszerzoną niepewnością pomiaru zapewniają absolutną precyzję.
- Wraz z certyfikatem analizy (COA) wyszczególniającym certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności
- Bezpośrednia identyfikowalność ze standardowymi materiałami referencyjnymi (SRM) Narodowego Instytutu Standardów i Technologii (NIST) lub Farmakopei Stanów Zjednoczonych (USP).
- Wiarygodne i powtarzalne wyniki
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description traceable to SRM from NIST 1.00 mg/l As in HNO3 | description traceable to SRM from NIST H3AsO4 in HNO3 0.5 mol/l 1000 mg/l As Certipur® | description 1000 mg As, (As2O5 in H2O) Titrisol® | description NIST®SRM® 3036 |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) AAS: suitable | technique(s) AAS: suitable, ICP: suitable | technique(s) - |
| application(s) boiler and cooling water | application(s) industrial qc | application(s) industrial qc | application(s) - |
| form liquid | form - | form concentrate | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. - |
| specific analyte(s) arsenic | specific analyte(s) - | specific analyte(s) - | specific analyte(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór wzorcowy arsenu
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7778-39-4
7778-39-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?