Unfortunately, this product is a titrant and is not suitable for use in mercury vapor AAS. The reagent solution for this protocol should be prepared from low mercury potassium bromide and potassium bromate materials. Please see the links below to review components that are more suitable for this application:
https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/mm/104912
https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/mm/104905
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 amp | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 264,00 zł |
Informacje o tej pozycji
264,00 zł
Nazwa produktu
Roztwór bromku i bromianu, for 1000 ml, c(Br2) = 0,05 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Quality Level
product line
Titrisol®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
concentration
0.05 M
technique(s)
titration: suitable
pH
12.8 (20 °C in H2O)
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability reaction type: Redox Reactions | reaction suitability - | reaction suitability reaction type: Redox Reactions | reaction suitability - |
| technique(s) titration: suitable | technique(s) ion chromatography: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) - |
| product line Titrisol® | product line - | product line Titripur® | product line - |
| concentration 0.05 M | concentration - | concentration 1/60 M KBrO3 (0.1 N) | concentration 80 wt. % in xylene |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| form liquid | form - | form liquid | form - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór bromku i bromianu
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Ox. Liq. 1
Klasa składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7758-01-2
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1099050001 | 04022536119571 |
-
Hallo, ich suche ein Kaliumbromid-Kaliumbromat-Reagenz zur Quecksilberbestimmung mittels AAS gemäß EN ISO 12846:2012. Ist Ihr Produkt 1.09905 dafür geeignet? Könnten Sie mir bitte die genaue Konz von Kaliumbromid und Kaliumbromat in der Lösung mitteilen?