Przejdź do
1.09874
Selektywny suplement MSRV
for Salmonella spp., pkg of 10 vials, for the preparation of MSRV medium
Synonim(y):
Selektywny suplement Salmonella , Zmodyfikowany półstały suplement selektywny RAPPAPORT-VASSILIADIS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
861,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H35N2NaO11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
634.61
MDL number:
UNSPSC Code:
41106212
EC Index Number:
216-023-6
NACRES:
NA.74
861,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Consider alternative product 79894-5VL
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
solid
potency
3500 mg/kg LD50, oral (Rat)
composition
Novobiocin, 10 mg per vial
packaging
pkg of 10 vials
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.5 (25 °C, 100 g/L in H2O)
mp
220 °C (decomposition)
application(s)
food and beverages
microbiology
compatibility
for use with MSRV medium acc. ISO 6579 (base) (1.09878)
storage temp.
2-8°C
suitability
Salmonella spp.
SMILES string
[Na+].N([C-]2C(=O)Oc3c(ccc(c3C)OC4OC(C(C(C4O)OC(=O)N)OC)(C)C)C2=O)C(=O)c1cc(c(cc1)O)CC=C(C)C
InChI
1S/C31H35N2O11.Na/c1-14(2)7-8-16-13-17(9-11-19(16)34)27(37)33-21-22(35)18-10-12-20(15(3)24(18)42-28(21)38)41-29-23(36)25(43-30(32)39)26(40-6)31(4,5)44-29;/h7,9-13,23,25-26,29,34,36H,8H2,1-6H3,(H2,32,39)(H,33,37);/q-1;+1
InChI key
AXOUUAINTJNFRS-UHFFFAOYSA-N
General description
MSRV Selective Supplement zawiera sól sodową nowobiocyny w postaci liofilizowanej. Nowobiocyna hamuje wzrost i ruchliwość większości flory konkurencyjnej podczas hodowli Salmonellae. Zapobiega również rojeniu się Proteus spp.
Application
MSRV Selective Supplement jest dodatkiem do przygotowania podłoża MSRV do izolacji Salmonella spp.
Analysis Note
Wzrost w pożywce MSRV
Rojenie
- Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030):
≥ 20 mm
- Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031): ≥ 20 mm
Wzrost
- Citrobacter freundii ATCC 8090:
brak
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025): brak
Inkubacja: 16-24 godzin; 42 °C; warunki tlenowe
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.076241.076271.00093
suitability
Salmonella spp.
suitability
Pseudomonas spp.
suitability
Pseudomonas spp.
suitability
Listeria spp.
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
form
solid
form
solid
form
solid
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pH
7.5 (25 °C, 100 g/L in H2O)
pH
8.2-8.8 (20 °C, 63 g/L in H2O)
pH
6.2-6.8 (20 °C, 26.2 g/L in H2O)
pH
8.1-8.6 (20 °C in H2O, Aqueous solution)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Norma EN ISO 6579-1 określa wykrywanie Salmonella spp. w próbkach przeznaczonych do spożycia przez ludzi, paszach dla zwierząt i próbkach środowiskowych.
EN ISO 6579-1 standard specifies detection of Salmonella spp. in human consumption, animal feed, and environmental samples.
Produkty
Salmonella przechodzi przez cały łańcuch żywnościowy, od paszy dla zwierząt, przez produkcję podstawową, aż do gospodarstw domowych lub zakładów gastronomicznych.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
109874001004027269168735