Przejdź do
1.07627
Suplement selektywny Pseudomonas CFC
for Pseudomonas spp., pkg of 10 vials, for the preparation of Pseudomonas CFC Selective Agar
Synonim(y):
Pseudomonas Selective Supplement
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106212
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
composition
Cephalothin, 25 mg per vial , Cetrimide, 5 mg per vial , Fucidin, 5 mg per vial
packaging
pkg of 10 vials
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.2-6.8 (20 °C, 26.2 g/L in H2O)
solubility
26.6 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
compatibility
for use with Pseudomonas CFC/CN agar (base) acc. ISO 13720 and ISO 16266 (1.07620)
storage temp.
2-8°C
suitability
Pseudomonas spp.
General description
Pseudomonas CFC Selective Supplement jest mieszaniną 3 różnych inhibitorów w postaci liofilizowanej. Cetrimid, Fucidin i Cephalothin hamują towarzyszącą florę Gram-dodatnią i Gram-ujemną.
Application
Pseudomonas CFC Selective Supplement to dodatek do przygotowania podłoża Pseudomonas CFC Selective Agar do wykrywania i oznaczania liczby bakterii Pseudomonas spp. w żywności i paszy dla zwierząt.
Analysis Note
Odzysk na podłożu testowym
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025):
≥ 70 %
- Pseudomonas putida ATCC 12633 (WDCM 00117): ≥ 70 %
- Pseudomonas fluorescens ATCC 13525 (WDCM 00115): ≥ 70 %
- Pseudomonas fragi ATCC 27362: ≥ 70 %
- Pseudomonas fragi ATCC 4973 (WDCM 00116): ≥ 70 %
- Burkholderia cepacia ATCC 17759: ≥ 70 %
- Proteus mirabilis ATCC 14153: ≤ 0.01 %
- Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034): ≤ 0.01 %
Kolonie
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025):
zielonkawy
- Pseudomonas putida ATCC 12633 (WDCM 00117): zielonkawy
- Pseudomonas fluorescens ATCC 13525 (WDCM 00115): zielonkawy
- Pseudomonas fragi ATCC 27362: mleczny
- Pseudomonas fragi ATCC 4973 (WDCM 00116): mleczny
- Burkholderia cepacia ATCC 17759: mleczny
Inkubacja: 44 godz.; 25 °C; tlenowa;
Odniesienie: krew-agar (24-48 godz.; 30 °C; tlenowa).
Suplement testowany na agarze Pseudomonas selektiv (baza) nr art. 1.07620.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)