Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 318,00 zł | |
| 2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 726,00 zł |
Informacje o tej pozycji
318,00 zł
Quality Level
form
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
technique(s)
microbe id | staining: suitable
density
1.00 g/cm3
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
The 500ml bottle provides 1500 stainings. It is an IVD registered product and CE certified, thus can be used for clinical diagnostic purposes. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Analysis Note
nuclei: dark blue to dark violet
Cytoplasm: pink to red
intercellular substances: pink to red
Erythrocytes: yellow to orange
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) - |
| application(s) clinical testing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) clinical testing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD - |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 100 |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. room temp |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Dowiedz się więcej o krytycznym znaczeniu barwienia tkanek biologicznych w badaniach i patologii klinicznej przy użyciu standardowych i specjalnych barwników.
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1098441000 | 04022536557625 |
| 1098442500 | 04027269233068 |